Learn More
4,4'-Dimethoxytritylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10607773
Zum Warenkorb hinzufügen
4,4'-Dimethoxytritylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607773
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10607773
Marke: Thermo Scientific Acros 146021000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 40615-36-9 | C21H19ClO2 | 338.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40615-36-9
Summenformel C21H19ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 338.83
MDL-Nummer MFCD00008409
InChI-Schlüssel JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
PubChem CID 96831
IUPAC-Name 1-[chlor-(4-methoxyphenyl)-phenylmethyl]-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Dimethoxytrityl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121°C to 127°C
Farbe Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(C6H4OCH3)2Cl
Menge 100 g
Fieser 01,188
Formelmasse 338.82
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number146021000,146020250,146020050
ChargennummerA0395188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number146021000,146020250,146020050
ChargennummerA0446781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog Number146021000,146020250,146020050
ChargennummerA0442676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog Number146021000,146020250,146020050
ChargennummerA0398256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2021 Catalog Number146021000,146020250,146020050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4,4'-Dimethoxytritylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >