Learn More
4,4'-Dimethoxytritylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11424723
Zum Warenkorb hinzufügen
4,4'-Dimethoxytritylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424723
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11424723
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11626.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4,4'-Dimethoxytrityl chloride is used as a protective reagent for oligonucleotide synthesis. It is used for selective protection and deprotection procedures for thiol and hydroxy groups in nucleoside derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dimethoxytritylchlorid wird als schützendes Reagenz für die Oligonukleotid-Synthese verwendet. Es wird für selektives Anbringen und Abspalten von Schutzgruppen an/von Thiol- und Hydroxygruppen in Nukleosid-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Teilweise löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40615-36-9
Summenformel C21H19ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 338.83
MDL-Nummer MFCD00008409
InChI-Schlüssel JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
PubChem CID 96831
IUPAC-Name 1-[chlor-(4-methoxyphenyl)-phenylmethyl]-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Schmelzpunkt 121°C to 127°C
Menge 25 g
Beilstein 2471942
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol. Partially soluble in water
Formelmasse 338.83
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11626.06,A11626.14,A11626.22
Chargennummer10243917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA11626.06,A11626.14,A11626.22
Chargennummer10204419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11626.06,A11626.14,A11626.22
Chargennummer5002V24M Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11626.06,A11626.14,A11626.22
Chargennummer10188035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11626.06,A11626.14,A11626.22
Name des Produkts
4,4'-Dimethoxytritylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >