Learn More
4,4-Difluorcyclohexancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11485550
Zum Warenkorb hinzufügen
4,4-Difluorcyclohexancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485550
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11485550
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25831.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122665-97-8
Summenformel C7H10F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.152
MDL-Nummer MFCD03788493
InChI-Schlüssel HYIUDFLDFSIXTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluorocyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro, 4,4-difluorocyclohexylcarboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexanoic acid, 4, 4-difluoro-cyclohexane carboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexane carboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexanecarboxylicacid, pubchem15915, acmc-209aln, ksc174k3tMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2779136
IUPAC-Name 4,4-Difluorcyclohexan-1-Carbonsäure
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Menge 1 g
Formelmasse 164.15
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10156913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25831.MD,H25831.03
Chargennummer10164183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25831.MD,H25831.03
Chargennummer5011V30R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25831.MD,H25831.03
Chargennummer10140526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25831.MD,H25831.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4,4-Difluorcyclohexancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >