Learn More
4,4'-Difluorbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 398-23-2 | C12H8F2 | 190.193 g/mol
34.45 CHF - 108.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 398-23-2 |
---|---|
Summenformel | C12H8F2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 190.193 |
MDL-Nummer | MFCD00000349 |
InChI-Schlüssel | PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro |
PubChem CID | 9811 |
IUPAC-Name | 1-fluoro-4-(4-fluorophenyl)benzol |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11308115
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08361.03 |
1 g |
34.45 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11318115
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08361.06 |
5 g |
108.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
398-23-2 | |
190.193 | |
PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N | |
9811 | |
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F |
C12H8F2 | |
MFCD00000349 | |
4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro | |
1-fluoro-4-(4-fluorophenyl)benzol |
Spezifikation
4,4'-Difluorobiphenyl | |
87°C to 89°C | |
C12H8F2 | |
UN3152 | |
14,3149 | |
PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N | |
1-fluoro-4-(4-fluorophenyl)benzol | |
9811 | |
99% |
398-23-2 | |
254°C to 255°C | |
MFCD00000349 | |
2044699 | |
4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro | |
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F | |
190.193 | |
190.19 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FESTSTOFF