Learn More
4,4'-Diaminazobenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4,4'-Diaminoazobenzene is used in cross-linking studies of epoxy resins and the synthesis of surface relief holographic materials. It is used in synthesis of anthraquinone reactive dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4,4′-Diaminoazobenzol wird in Kreuzbindungsstudien von Epoxidharzen und der Synthese von holographischen Oberflächenreliefmaterialien verwendet. Wird in der Synthese von Anthrachinon-reaktiven Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-Diaminoazobenzene |
Schmelzpunkt | ∽245°C (decomposition) |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 745553 |
Merck Index | 14,2977 |
Löslichkeitsinformationen | Very soluble in ethanol. Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 4-[(4-Aminophenyl)Diazenyl]Anilin |
Formelmasse | 212.26 |
Reinheit (%) | 95% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10232923 | Analysenzertifikat | 28/12/2023 | L03743.MD,L03743.06,L03743.03 |
10210313 | Analysenzertifikat | 08/08/2023 | L03743.MD,L03743.06,L03743.03 |
10123636 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L03743.MD,L03743.06,L03743.03 |
10232923 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L03743.MD,L03743.06,L03743.03 |
10195526 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L03743.MD,L03743.06,L03743.03 |
Sicherheit und Handhabung
- 4,4'-Diaminoazobenzene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.