Learn More
4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin, ≥ 99 %, kristallin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10309020
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin, ≥ 99 %, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10309020
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10309020
Marke: Thermo Scientific Acros 296840010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39512-49-7
Summenformel C11H15Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 248.15
MDL-Nummer MFCD00006001
InChI-Schlüssel PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 38282
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)Piperidin-4-ol
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Extinktion (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell), (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell) at 0nm, 0.05 max. at 440nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 139°C to 141°C
Farbe Creme-Weiß bis Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C, 2 hrs, 760mm Hg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 340mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,acetone and dichloromethane
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number296840050,296840010,296840250
ChargennummerA0400793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number296840050,296840010,296840250
ChargennummerA0417837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number296840050,296840010,296840250
ChargennummerA0317176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2022 Catalog Number296840050,296840010,296840250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin, ≥ 99 %, kristallin, Thermo Scientific Chemicals >