Learn More
4,4'-Bis(dimethylamino)benzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17078-27-2 | C18H20N2O2 | 296.36 g/mol
49.15 CHF - 514.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 17078-27-2
Summenformel C18H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 296.36
InChI-Schlüssel AVFUVYIDYFXFSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bis dimethylamino benzil, 1,2-bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, ethandione, bis 4-dimethylamino phenyl, bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, acmc-209e1j, benzil-based compound, 35, bis n,n-dimethylamino benzil, 4,4/'-bis dimethylamino benzil, bis 4-dimethylamino phenyl diketoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 222570
IUPAC-Name 1,2-Bis[4-(Dimethylamino)phenyl]ethan-1,2-Dion
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10289880
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
402390010
1 g Glasflasche
49.15 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10045780
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
402390050
5 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11975321
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
402390250
25 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • 4,4'-Bis(dimethylamino)benzil
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
4,4'-Bis(dimethylamino)benzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals