Learn More
4,4'-Bipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449492
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4,4'-Bipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449492
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11449492
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10187.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 553-26-4 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
4,4'-Bipyridine is used in transition-metal complex catalyst chemistry for uniform polymerization, in luminescence chemistry and in spectrophotometric analysis. It plays an important role as a photosensitizer and luminescent material. It is also used as a precursor to paraquat viz. N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Bipyridin wird in der Übergangsmetall-Komplexkatalysatorchemie für eine gleichmäßige Polymerisation, in der Lumineszenzchemie und in der spektrophotometrischen Analyse verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle als Photosensibilisator und Lumineszenzmaterial. Es wird auch als Vorstufe zu Paraquat viz. N,N′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-26-4
Summenformel C10H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.19
MDL-Nummer MFCD00006416
InChI-Schlüssel MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bipyridine, 4,4'-bipyridyl, 4,4'-dipyridyl, 4-4-pyridyl pyridine, 4,4'-dipyridine, 4,4-bipyridyl, 4,4-dipyridyl, gamma,gamma'-bipyridyl, gamma,gamma'-dipyridyl, unii-x4o2od61cb
PubChem CID 11107
ChEBI CHEBI:30985
IUPAC-Name 4-Pyridin-4-Ylpyridin
SMILES C1=CC(=CC=N1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Bipyridine
Schmelzpunkt 111°C to 114°C
Siedepunkt 304°C to 305°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 113176
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3348
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether. Insoluble in water.
Formelmasse 156.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Name des Produkts
4,4'-Bipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >