Learn More
Memmert™ 4–20 mA Stromschleifenschnittstelle für UN30
Temperaturausgang für externe Temperaturüberwachung.
Marke: Memmert™ UN30V6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperatur eines Pt100-Sensors flexibel in der Kammer für externe Temperaturüberwachung positioniert (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Spezifikation
UN30 Ofen | |
Stromschleifenschnittstelle | |
4 bis 20 mA |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4–20 mA Stromschleifenschnittstelle für UN30 > Kann verwendet werden mit: UN30
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur