Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle
4-20mA current loop interface temperature controller
Marke: Memmert™ HPP410ecoV3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturregler
- Istwert; -10 bis +80 °C = 4 bis 20 mA
Spezifikation
HPP410eco | |
Temperaturregler |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle > HPP410eco
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur