Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle
4-20mA current loop interface temperature controller
Marke:  Memmert™ IPP1400ecoV3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17110145
  • 228.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturregler
  • Istwert; -10 bis +80 °C = 4 bis 20 mA
Spezifikation
Spezifikation
IPP1400eco
Temperaturregler
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle > IPP1400eco