Learn More
4-(2-Methoxyethyl)-Phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11475567
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(2-Methoxyethyl)-Phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475567
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11475567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23548.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 56718-71-9 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56718-71-9
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
MDL-Nummer MFCD00017537
InChI-Schlüssel FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methoxyethyl phenol, p-2-methoxyethyl phenol, phenol, 4-2-methoxyethyl, 4-methoxyethylphenol, unii-py1w0akw8i, metoprolol impurity b, metoprolol impurity i, py1w0akw8i, 4-hydroxyphenylethyl methyl ether
PubChem CID 92516
IUPAC-Name 4-(2-Methoxyethyl)phenol
SMILES COCCC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Menge 50 g
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
4-(2-Methoxyethyl)-Phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >