Learn More
4-[2-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)-phenyl]-morpholin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11356805
Verfügbar ab: 04-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-[2-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)-phenyl]-morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356805
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 11356805
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC57824CB
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 892502-15-7
Summenformel C12H13ClF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 279.687
MDL-Nummer MFCD09025889
InChI-Schlüssel KCGVSWOLBMMCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 18525887
IUPAC-Name 4-[2-(Chlormethyl)-4-(Trifluormethyl)Phenyl]Morpholin
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 279.69
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-[2-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)-phenyl]-morpholin, 97 %, Thermo Scientific™ >