Learn More
4,16-Dibromo[2,2]Paracyclophan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15423307
Zum Warenkorb hinzufügen
4,16-Dibromo[2,2]Paracyclophan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423307
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15423307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25745.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96392-77-7
Summenformel C16H14Br2
MDL-Nummer MFCD09953451
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,16-Dibromo[2.2 ]paracyclophane
Schmelzpunkt 249°C to 252°C
Menge 5 g
Formelmasse 366.1
Reinheit (%) 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4,16-Dibromo[2,2]Paracyclophan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >