Learn More
4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo-[4.1.0]-hept-2-yl)-3-buten-2-on, tech., Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15430656
4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo-[4.1.0]-hept-2-yl)-3-buten-2-on, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430656
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15430656
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53499.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl)-3-buten-2-on wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 190059-33-7
Summenformel C13H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.30
MDL-Nummer MFCD07784337
InChI-Schlüssel ODMUHAHUBCUABS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptan-2-yl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-, 3e, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, mixture of cis and transMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11041982
SMILES CC(=O)C=CC1C2(C)OC2CCC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl)-3-buten-2-one
Dichte 1.039
Brechungsindex 1.491
Menge 25 g
IUPAC-Name (E)-4-(4,4,6-Trimethyl-7-Oxabicyclo[4.1.0]Jeptan-5-yl)But-3-en-2-on
Formelmasse 208.3
Güte Technisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM23A041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo-[4.1.0]-hept-2-yl)-3-buten-2-on, tech., Thermo Scientific™ >