Learn More
UVP 3UV™ Lampe
Innovative, vielseitige und patentierte UV-Lampe für mehrere Anwendungen. Die UVP™ 3UV™-Lampe bietet langwelliges, kurzwelliges und mittleres UV-Licht in einer Lampe.
Marke:  UVP 95-0343-02
Artikelnummer. 11743539
  • 1605.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Drei Wellenlängen, 254 /302 /365 nm UV, in einer Lampe
  • Die Auswahl jeder Wellenlänge erfolgt durch einfaches Drehen des Drehknopfes an einem Ende des Gehäuses
  • Die einzigartig gestalteten, hinter jedem Röhrchen montierten Reflektorflächen bieten ein Maximum an UV-Licht für Fluoreszenzanwendungen
  • Leicht und ergonomisch für den Einsatz in der Hand oder im Stand
  • Das Design ermöglicht den stationären Einsatz, indem die Lampe an ihrem Ende oder ihrer Seite steht
  • Erhältlich in vier, sechs oder acht Watt
  • Anwendungen:
    • Qualitätskontrolle
    • Labor
    • Aus- und Weiterbildung
Spezifikation
Spezifikation
230 V
365/302/254 nm
8 W, 230 V, 50 Hz
Gehäuse 3UV-38
8 W
394 x 76 x 114 mm
50 Hz
3UV-Lampe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP 3UV™ Lampe > Modell: 3UV-38