Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600/800 PAPR-Zubehör, Reinigungs- und Aufbewahrungskit TR-653/37373 (AAD)
Schützt vor interner Kontamination während der Reinigung und Lagerung
Marke: 3M™ 7100035841
59.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 1 Einlassstopfen und 2 Dichtungen, 1 Auslassstopfen und 2 Dichtungen sowie 1 Batterieanschlussabdeckung
Beschreibung
- Stopfen und Dichtung für Einlass- und Auslassöffnungen des Motors/Gebläses der Serie TR-600
- Abdeckung für elektrische Anschlüsse der TR-630 oder TR-632 Batterie
- Motor-/Gebläsestopfen ermöglichen das Eintauchen des Motors/Gebläses in Wasser, das Spülen unter fließendem Wasser oder das Spülen in der Spülmaschine
- Die Dichtungsstecker müssen nach 30 Einsätzen oder bei Beschädigung oder Verschleiß ausgetauscht werden
Anwendungen:
Empfohlene Industrie: Gesundheitswesen, Pharmazie, Pestizidanwendungen, Schwerindustrie, Tierverarbeitung, Labors, Kernenergie, Herstellung, Kosmetik, pharmazeutische Forschung und Produktion, Recycling, Allgemeine Herstellung, trockene Lebensmittel
Certifications
NIOSH-zugelassen
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
PAPR-System TR-600/TR-800 | |
Gehäuse TR-653 |
Stopfen für Reinigung und Lagerung | |
1 Einlassstopfen und 2 Dichtungen, 1 Auslassstopfen und 2 Dichtungen sowie 1 Batterieanschlussabdeckung | |
Je 1 |