Learn More
3M™ PAPR-Visierkits und -Abdeckungen der Versaflo M-Serie
Der M-927-Visier aus beschichtetem Polycarbonat ist ein kratzfestes, chemikalienbeständiges Visier für alle Produkte der 3M™ Versaflo M-Serie.
Marke:  3M™ 7100063883
142.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11767424
  • 247.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 3M Katalognummer M-926, 3M Katalognummer M-927, 3M Katalognummer M-928
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat
Reinigung, Elektrik, Instandhaltung, Lackierung, Schleifen, Schweißen
Eine m-921 Visierdichtung
Premium-Visier
PAPR der M-Serie
Gehäuse M-927
Dokumentation
Datasheets
Name des Produkts
3M™ PAPR-Visierkits und -Abdeckungen der Versaflo M-Serie > Premium-Visier