Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Hood with Faceseal, Integrated Head Suspension
Click to view available options
Modell:
S-433S-5
Beschreibung
- Integrated head suspension provides head, face, neck and shoulder coverage.
- Protects face and eyes from liquid splash and low energy flying particles and dust (Grade F).
- Suitable for applications which require frequent replacement of the entire headtop assembly or those where there is less soiling of the outer fabric.
- No assembly required
- Ready to use straight out of the box.
Spezifikation
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | 1000 |
Zertifizierung/Konformität | NIOSH |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Haube mit Gesichtsabdeckung |
Größe | Klein/mittel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Montage, Gebäudeinstandhaltung, Gerätebedienung, Lackierung, Schleifen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GVP, Breathe-Easy™, V-Serie, T-300, T-600, T-800 |
Material (Linse) | PETG |
Modell | S-433S-5 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ S-Series Hood with Faceseal, Integrated Head Suspension >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur