Learn More
3M™ Versaflo™ Abdeckung zur Luftstromanpassung für Premium-Kopfaufhängung
Click to view available options
:
Abdeckung für Luftstromeinstellung
Beschreibung
- Für den Einsatz mit S-950 Premium Kopfhalterungen
- Der Ring wird am Ende des Atemschlauchs angebracht und ermöglicht es dem Anwender, die Position des Luftstroms in der Haube einzustellen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OSHA |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Produkttyp | Abdeckung zur Luftstromanpassung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Premium-Kopfaufhängung S-950 |
Modell | S-955 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Abdeckung zur Luftstromanpassung für Premium-Kopfaufhängung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur