Learn More
3M™ Erdöl bindende Tücher
Dank der praktischen Padgröße kann der Anwender Sorptionsmittel auf und im Weg von ausgelaufenen Flüssigkeiten schnell verteilen. 3M™ Erdöl-bindende Pads verfügen über eine flache Konstruktion für eine einfache Verwendung in engen Bereichen.
Marke: 3M™ 7000088324
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Sorbensanwendungen ausschließlich mit Öl
- Kann bei ausgelaufenen Flüssigkeiten auf einer Arbeitsfläche verwendet werden
- Ideal für den Einsatz unter Docks, in Flachwasser, an Felsküsten, in Sümpfen und an Stränden
Spezifikation
Weiß | |
164,66 L | |
Das Pad kann bei ausgelaufenen Flüssigkeiten oder als Wischtuch auf einer Arbeitsfläche verwendet werden | |
19 x 17 Zoll (48,2 x 43,18 cm) | |
48,2 cm | |
43,18 cm |
43,5 gal. | |
Ölbindende Tücher | |
Gehäuse T151 | |
19 in. | |
17 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Erdöl bindende Tücher > Saugleistung: 164.7 l (43.5 gal.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur