Learn More
3M™ Peltor™ Hygiene-Kit für Gehörschutzstöpsel der X-Serie
3M™ Peltor™ HYX1 Hygiene-Kit für Ohrenschützer, Gehörschutz, 10 Kits/Karton
Marke: 3M™ 7000104045
7.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hygiene-Kits umfassen ein Paar Ersatzpolster und Schaumstoffeinsätze für 3M™ PELTOR™ Gehörschutzkapseln der X-Serie (X1, X2, X3, X4, X5)
- 3M empfiehlt, die Gehörschutzpolster und Schaumstoffeinsätze alle sechs Monate oder bei Beschädigungen zu ersetzen
- Die Kits sind zu je 10 Stück/Karton verpackt.
Compliance
3M™ products must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Spezifikation
Schwarz | |
Assemblierung, Blasting, Reinigung, Abriss, elektrisch, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen | |
Hygiene-Kit |
PELTOR™ X1 Gehörschutzkapseln | |
Gehäuse HYX1 | |
Ja |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08