Learn More
3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit
Entwickelt für den Austausch von Dichtkissen und Dämpfungskissen. PELTOR™ Gehörschutzkapseln und Hygiene-Kits sind für den Einsatz mit 3M™ Schweißhelmen vorgesehen.
Marke:  3M™ 7100005860
Artikelnummer. 15790018
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die H505B Gehörschutzkapsel trägt dazu bei, die Exposition gegenüber lauten Geräuschen zu verringern, die beim Schweißen, Schneiden oder Schleifen auftreten. Dank ihres schlanken Designs passt sier unter die meisten Schweißhelme, insbesondere 3M™ Helme der Speedglas™ 9100 Serie.
Das 3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit (HY505) ist ein Hygiene-Ersatz-Kit für die H505B Schweißhelm-Gehörschutzkapsel.
  • Das HYX3 Hygiene Kit umfasst ein Paar Ersatzpolster und Schaumstoffeinsätze für 3M™ PELTOR™ X3A und P3E Gehörschutzkapseln
  • Über dem Kopf tragbarer Gehörschutz mit Rauschunterdrückung (NRR) von 28 dB für mittlere bis hohe Lärmbelastung
  • 3M empfiehlt, die Gehörschutzpolster und Schaumstoffeinsätze alle sechs Monate oder bei Beschädigungen zu ersetzen
  • Der Kopfbügel ermöglicht auch bei längerem Gebrauch einen angenehmen Druck
  • Die Ohrmuscheln lassen sich neigen, um eine individuelle Passform und Komfort für einzelne Benutzer zu gewährleisten
  • Der elektrisch isolierte (dielektrische) Kopfbügel trägt dazu bei, die Exposition gegenüber elektrischen Gefahren zu verringern
*Durch die NRR kann der Gehörschutz überschätzt werden, der während der typischen Verwendung ermöglicht wird. 3M empfiehlt, den NRR um 50 % zu reduzieren, um die Stärke der eingestellten Rauschunterdrückung zu schätzen. 3M ist führend bei der Weiterentwicklung des Gehörschutzes.
Compliance
3M™ Produktel müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hygiene-Kit
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit > Für H9A-02 PELTOR Gehörschutzkapseln für die Lebensmittelindustrie