Learn More
3M™ Kopfgurtsystem-Baugruppe für Atemschutzgeräte der Serie 7500
Click to view available options
:
Kopfgurt-Baugruppe
Beschreibung
Die 3M™ -Kopf-Kabelbaumbaugruppe 7581, Komponente des Atemschutzsystems, funktioniert mit 3M-Atemschutzmasken 7501, 7502 und 7503 (alle separat erhältlich).
- Zugelassenes 3M-Ersatzteil
- Entwickelt für die Verwendung mit den 3M Ultimate FX wiederverwendbaren Vollatemschutzmasken (separat erhältlich)
- Die Kopfgurt-Baugruppe kann die Lebensdauer der Maske verlängern
- Die einfache Installation ermöglicht einen schnellen Austausch
- Ein austauschbares Teil kann Kosten bei Atemschutzgeräten einsparen
- 3M Katalognummer 7581
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Kopfgurt-Baugruppe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abriss, Anlagenwartung, Mahlen, Schleifen, Schweißen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Atemschutz-Halbmaske 7501, 7502 und 7503 |
Modell | 7581 |
Abmessungen (L x B x H) | 41.6 x 28.9 x 18.5 cm (16.4 x 11.4 x 7.3 in.) |
Länge (angloamerikanisch) | 16,4 in. |
Länge (metrisch) | 41,6 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 11,4 in. |
Breite (metrisch) | 28,9 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 7,3 in. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Kopfgurtsystem-Baugruppe für Atemschutzgeräte der Serie 7500 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur