Learn More
3M™ X300 Oversleeves white elasticated cuffs,
Für grundlegenden Barriereschutz
Marke: 3M™ 7000089717
127.92 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27318" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schützt die Arme vor leichten Flüssigkeitsspritzen und gefährlichem Staub.
- Konische Bündchen mit Gummizug oben und unten für einen problemlosen und sicheren Sitz
- Antistatisch behandelt
Spezifikation
Universal | |
Mikroporöses Material | |
Ja | |
444 |
Microporöses Laminat | |
Weiß | |
Elastisch | |
Allgemeine Wartung, Elektronikfertigung, Catering, Reinräume, Kosmetikindustrie, Hygiene, Labore |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08