Learn More
3M™ Cap Mount Schutzhelm Kopfbedeckung
Kappenmontiertes Kopfbedeckungszubehör kann mit jeder 3M™-Gesichtsmaske verwendet werden, um Gesichtsschutz zu gewährleisten. Passend für die meisten Schutzhelm-Zubehörschlitze. Die hochfeste thermoplastische Krone bietet Stoßfestigkeit.
Marke:  3M™ 7000089402
Artikelnummer. 12384749
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
3M™ Cap Mount Hard Hat Headgear H18 bietet zuverlässige Produkte für Kopf- und Gesichtsschutz, die regulierte Leistungs- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Headgear-Systeme bieten dem Anwender eine große Auswahl an Gesichtsmasken, Größen, Formen und Tönungen für die speziellen Anforderungen der jeweiligen Aufgabe.
  • Die vielseitigen Hauben-Sets können mit jede m3 M-Gesichtsschutz kombiniert werden
  • Wird über die Zubehörschlitze an 3M H-700-Schutzhelmen befestigt
  • Geräuschdämpfungs-Einstufung (NRR)* 28 dB. CSA Klasse AL
  • Erfordert Schutzbrillen, separat erhältlich
  • Hochfeste Thermoplast-Kappenhalterung
  • Bietet Stoßfestigkeit und verfügt über ein einzigartiges System, das den Austausch von Fenstern in Sekundenschnelle ermöglicht
  • Erfüllt die ANSI Z87.1-2010-Kriterien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
82502-00000
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Cap Mount Schutzhelm Kopfbedeckung > HardHat Kopfbedeckung