Learn More
3M™ Zubehör und Ersatzteile für Atemschutz-Vollmasken, Sichtscheiben-Baugruppe
Click to view available options
:
Linsen-Baugruppe
Beschreibung
Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NIOSH |
Farbe | Durchsichtig |
Produkttyp | Linsen-Baugruppe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobilindustrie, Metallproduktion, Herstellung, Pharmazie, Transport, militärische Instandhaltungsarbeiten, Bau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000 |
Enthält | Anschlussstück für Inhalationsanschluss, Inhalationsventile und Dichtungen für Inhalationsanschlussfilter/-kassetten |
Modell | 6898 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Zubehör und Ersatzteile für Atemschutz-Vollmasken, Sichtscheiben-Baugruppe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur