Learn More
3M™ Wiederverwendbares Halbgesichtsteil der 6000 Serie
Erfordert nur begrenzte Wartungszeiten und reduziert den Bedarf an teuren Reparaturprogrammen
165.26 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NIOSH, ANSI Z87.1-2010 |
---|---|
Anschlusstyp | Bajonett |
Material | Silikon, thermoplastisches Elastomer |
Produkttyp | Vollgesichts-Atemschutzgerät |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Montage, Reinigung, Abbiss, Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Sanierung, Schleifen, Schweißen |
Benötigt: Kompatible Kassetten und/oder Filter sind separat erhältlich. Kompatibel mit Filtern der Serien 2000 und 7093 sowie Kassetten der Serie 6000.
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15283467
|
3M™
7100015051 |
Mittel | N/A | ||||||
Beschreibung
- Zum Anbringen von Filtern, Kassetten oder doppelten Luftleitungen sind keine Halterungen oder zusätzlichen Teile erforderlich.
- Gesichtsmaske aus weichem, leichtem Material mit anwenderfreundlichen Kopfbändern
- Große Gläser mit kratzfester Hartbeschichtung
Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Certifications
NIOSH-Zulassung für 3M Unterdruck-Atemschutzgeräte mit Luftreinigung, Überdruck-Atemschutzgeräte mit doppelter Luftleitung sowie einige 3M PAPR (mit DIN-Adapter).
Compliance
NIOSH-Zulassung für 3M Unterdruck-Atemschutzgeräte mit Luftreinigung, Überdruck-Atemschutzgeräte mit doppelter Luftleitung sowie einige 3M PAPR (mit DIN-Adapter).
Spezifikation
NIOSH, ANSI Z87.1-2010 | |
Silikon, thermoplastisches Elastomer | |
Montage, Reinigung, Abbiss, Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Sanierung, Schleifen, Schweißen | |
Große Linse mit kratzfester Hartbeschichtung |
Bajonett | |
Vollgesichts-Atemschutzgerät | |
3M™ Kartusche der 6000-Serie, Filter der 2000-, 2200-, 7000- oder 5000-Serie oder duales 3M™ Airline-System | |
4-Punkt |