Learn More
Euro Protection™ 3D flach zusammenklappbare Masken FFP3 NR D
Euro Protection™ 3D faltbare Masken FFP3 NR D sind Einwegschutzmasken mit Nasenclip und hoher Elastizität für eine sichere und bequeme Passform.
Marke:  Euro Protection™ 23385
Artikelnummer. 15975920
  • 85.00 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mehrschichtiges Design
  • Weiche Innenschicht
  • Einstellbare, elastische Befestigung zum Festziehen
  • Nasenklemme
  • Nasendichtung/Gesichtsdichtung
Spezifikation
Spezifikation
EN 149:2001 + A1:2009
SMS-Polypropylen
Elektrostatisches Meltdown-Polypropylen
Ja
Weiches Polypropylen
Nasenklemme
Ja
Ja
Universal
Nasenklemme
Latexfreier, synthetischer Gummi
Verstärktes Polyethylen
20/Box, 12 Boxen/Karton
18 g
Name des Produkts
Euro Protection™ 3D flach zusammenklappbare Masken FFP3 NR D > 20/Box, 12 Boxen/Karton