Learn More
Uvex™ 3B Chem Classic Chemical Protection Coveralls
Disposable coveralls constructed of polypropylene SMS laminated with polyethylene film for maximum safety.
Marke: Uvex™ 8988009
717.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das äußerst langlebige Material sorgt in Verbindung mit ultraschallverschweißten und verklebte Nähten für effektiven Schutz und maximale Sicherheit.
- Undurchlässig für Flüssigkeiten
- Geräuscharmes Material
- Frei von Silikon- und lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Material: Mit Polypropylenfolie laminierter Polypropylenvliesstoff
- Bietet Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Die Mittelfingerschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
- Selbstklebende Reißverschlussabdeckung für optimalen Schutz
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionskrankheiten
- Leichtes und langlebiges Material
- Hautfreundlicher rutschfester Stoff im Inneren
- Elastischer Bund für perfekten Sitz
- Sichere und praktische Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
- Bequemer Reißverschlusszieher
Spezifikation
Chemical Protective Clothing | |
Unisex | |
Gelb | |
Elastic | |
Covered Elastic | |
Standard | |
Taped | |
Chemicals |
S | |
Polypropylen | |
Single-use | |
Elastic | |
Hooded | |
Zipper with Self-adhesive Flap | |
Non-sterile | |
EN 14126, EN 14605 – Typ 3B, EN 14605 – Typ 4B, ISO 13982-1 – Typ 5B, EN 1149-5, EN 1073-2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ 3B Chem Classic Chemical Protection Coveralls > Größe: Klein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur