Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatte aus Polystyrol mit nicht-bindenden flachen Böden
Mit ultra-niedrigen, nicht-spezifischen biomolekularen Bindungseigenschaften. Die Greiner Bio-One nicht-bindende 384-Well-Mikrotiterplatte aus Polystyrol mit flachen Böden bietet Langzeit-Oberflächenstabilität ohne Degradation oder Ausbluten.
314.40 CHF - 361.77 CHF
Spezifikation
Format Standard
Array 16 x 24
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11866091
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
781900
Schwarz
314.40 CHF
40 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
11893891
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
781904
Weiß
361.77 CHF
40 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
  • Bindet Proteine, DNA, RNA
  • Höhere Assay-Empfindlichkeit mit reduziertem Hintergrund
  • Erhöhen Sie die Empfindlichkeit von Assays.
  • <
    Service Plan
    Nein
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Polystyrol
Unsteril
16 x 24
384
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatte aus Polystyrol mit nicht-bindenden flachen Böden