Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 384-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten
Diese 384-Well glasbeschichteten Polypropylen-Mikrotiterplatten kommen in der chemischen Beständigkeit der von Glas nahe und bieten zudem die Vorteile von Polypropylen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-P312
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15112769
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Als praktische, kostengünstige Alternative zu Massivglasplatten bieten die Thermo Scientific™ WebSeal+ 384-Well glasbeschichteten Mikrotiterplatten eine mit Glas vergleichbare chemische Beständigkeit und zugleich die Handhabungsvorteile von Polypropylen. Sie sind weiterhin die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Mikrotiterplatten aus Kunststoff ungeeignet sind. Außerdem müssen keine Glaseinsätze mit begrenztem Volumen verwendet werden.
Chemische Beständigkeit ähnlich der von Glas kombiniert mit Anwenderfreundlichkeit von Kunststoff
  • Leichte, präzisionsgeformte Polypropylen-Mikrotiterplatte mit einer 200 nm dicken Schicht Siliziumdioxid
  • Chemisch und thermisch beständig, Toleranz gegenüber Temperaturen von -80 °C bis +80 °C
Breite Kompatibilität mit Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • 120 oder 240 μl Volumen
  • Runder Wellboden für optimale Probenrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
6 Pk.
Glass Coated Microplate
384
240 μl
6
22 mm
16 x 24
Webseal
Glasbeschichtetes Polypropylen
180 μl
Runder Boden (U-Well)
6/Pckg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 384-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten > 180μl Probenvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.