Learn More
Grant Instruments™ 360 VERTICAL MINI ROTATOR
Der PTR-25 ermöglicht ein gründliches Mischen von Proben in Röhrchen bis 50 ml. Grant Bio™ Vertikale 360°-Mini-Rotatoren sind für den Einsatz in Kühlräumen und Inkubatoren bei Umgebungstemperaturen von +4  C bis 40 °C geeignet.
Marke:  Grant Instruments™ PTR-25
314.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15221176
  • 713.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Vertikale 360°-Drehung
  • Drehzahlbereich der vertikalen Drehung: 5 bis 30 U/min
  • Zeitschaltuhr mit akustischem Alarm und automatischer Ausschaltung
  • Einfach zu bedienende Steuerelemente
  • Kompakt mit niedriger Höhe und kleiner Standfläche
  • Eine Plattform für 22 Röhrchen bis 15 mm Durchmesser ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • Zuverlässiger und extrem geräuscharmer Motor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 kg
120/230 V
Röhrchen
190 mm
190 mm
22
5 bis 30 U/min
4°C bis 40°C
15 mm Durchm.
155 mm
325 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ 360 VERTICAL MINI ROTATOR > Fassungsvermögen: 22 Mikroröhrchen