Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
14.05 CHF - 14.55 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 946 mL |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Material | Kunststoff |
Öffnung | Weit |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17180056
|
Nalgene
2178-2024 |
Blau |
14.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17190056
|
Nalgene
2178-2025 |
Grau |
14.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17100066
|
Nalgene
2178-2040 |
Forellengrün | N/A | |||||||
17110066
|
Nalgene
2178-2053 |
Gischt | N/A | |||||||
Beschreibung
- Expertly crafted threads for leak-proof hydration
- Wide mouth that's ideal for ice cubes or fruit infusions
- Proven in the elements and ready to withstand even the most rugged conditions
Spezifikation
946 mL | |
32 oz. | |
Kunststoff | |
Weit |