Learn More
Masterflex™ DURCHFLUSS-/MENGENMESSER 8-76 L/MI L/MI
Marke:  Masterflex™ 05609-09
Artikelnummer. 11747238
  • 1420.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Turbinendurchflussmesser
Edelstahl (316)
1/8 Zoll NPT (F)
Entwickelt für die meisten grundlegenden industriellen Durchflussmessanwendungen.
Zwei 3 V-Lithium-Batterien
110 mm
3,2 kg
±2% (Messwert)
1500 psi
8 bis 76 LPM
50 mm
± 0,1 %
60 °C
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Masterflex™ DURCHFLUSS-/MENGENMESSER 8-76 L/MI L/MI > Flussrate:8 bis 76 l/min