Learn More
Watson-Marlow Pumps 314MC Pumpenkopf
Hochpräzise Mikrokassetten für Manifold-Schläuche für Fördermengen bis zu 53 ml/min
Marke:  Watson-Marlow Pumps 033.6453.000
680.36 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17807943
  • 759.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für Mehrkanal-Anwendungen mit geringen Fördermengen. Die Kassetten sind bereits mit Schläuchen ausgestattet und ermöglichen so einen einfachen Schlauchwechsel ohne Störung der anderen Kanäle. Verfügbar in zwanzig Größen und drei verschiedenen Werkstoffen.
  • Erweiterungspumpenköpfe rasten über eine Schnappverbindung in Sekundenschnelle ein. Je nach Leistung des Antriebs können zwei MCX oder drei MCX3 Erweiterungspumpenköpfe mit fünf bzw. drei Kanälen hinzugefügt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
53 mL/min.
Multi-channel Pump Head
Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel
314MC
Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon