Learn More
Watson-Marlow Pumps 314MC Pumpenkopf
Hochpräzise Mikrokassetten für Manifold-Schläuche für Fördermengen bis zu 53 ml/min
Marke: Watson-Marlow Pumps 033.6454.000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für Mehrkanal-Anwendungen mit geringen Fördermengen. Die Kassetten sind bereits mit Schläuchen ausgestattet und ermöglichen so einen einfachen Schlauchwechsel ohne Störung der anderen Kanäle. Verfügbar in zwanzig Größen und drei verschiedenen Werkstoffen.
- Erweiterungspumpenköpfe rasten über eine Schnappverbindung in Sekundenschnelle ein. Je nach Leistung des Antriebs können zwei MCX oder drei MCX3 Erweiterungspumpenköpfe mit fünf bzw. drei Kanälen hinzugefügt werden.
Spezifikation
53 mL/min. | |
Multi-channel Pump Head | |
Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel |
314MCX | |
Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon |