Learn More
Medline Scientific™ 30 W-Halogenlampen
Für eine hervorragende Beleuchtung im Labor.
Marke:  Medline Scientific™ 2260.6430M
Artikelnummer. 15678915
  • 33.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
  • 6 V
  • G4 (jeweils)
  • 30 W
Spezifikation
Spezifikation
Halogen
30 W
Halogenlampe
6 V
Ausleuchtung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medline Scientific™ 30 W-Halogenlampen > 30 W-Halogenlampen