Learn More
Econix™ 30 l Bio-bin™ Biogefahrenbehälter aus Papier
Verwenden Sie die Econix™ 30 l Bio-bin™ Papierbehälter für biologische Gefahrenstoffe, um infektiöse, nicht-scharfe Abfälle zu entsorgen.Die Behälter verfügen über einen integrierten Deckel und Griffe, eine wasserfeste Konstruktion und ein platzsparendes, flaches Faltdesign.
Marke: Econix™ BEXBB5YL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
- 96 % nicht-Kunststoff
- Stabile, wasserdichte Konstruktion
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
- UN 3291 zugelassen
Spezifikation
5 l | |
Temporär und permanent | |
Gelb | |
160 mm | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Papier/96 % Nicht-Kunststoff |
UN3291. | |
Space efficient fold-flat | |
370 mm | |
100/Packung | |
160 mm | |
Infektiöse Abfälle | |
Abfallcontainer für nicht spitze Gegenstände |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Econix™ 30 l Bio-bin™ Biogefahrenbehälter aus Papier > Capacity: 5L; Color: Yellow - Infectious Waste
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur