Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke:  RETSCH 60.158.000045
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10186641
  • 352.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • Analysensiebe mit anderen Maschenweiten sind auf Anfrage erhältlich.
  • Maschenweite: 100 μm
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
45 μm
ISO 3310/1
Schüttler AS 300
40mm
305mm
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich > Porengröße:45 μm