Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke: RETSCH 60.158.000560
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Analysensiebe mit anderen Maschenweiten sind auf Anfrage erhältlich.
- Maschenweite: 100 μm
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
560 μm | |
ISO 3310/1 | |
Schüttler AS 300 | |
40mm | |
305mm | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich > Porengröße:560 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur