Learn More
Nickel Electro™ MNR-Spatel aus 304 Edelstahl
Dieser Mikrospatel wird zum Einführen kleiner Pulverproben in NMR-Röhrchen mit 5 mm Außendurchmesser empfohlen.
Marke:  Nickel Electro™ 9575
Artikelnummer. 12882326
  • 10.76 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • NMR-Spatel, Edelstahl 304 spec 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche.
  • Dieser Mikrospatel wird für das Überführen von kleinen Puderproben in NMR-Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 5 mm empfohlen
  • Der 250mm lange Spatel ermöglicht das Erreichen von Röhrchenboden für eine einfache Probenentnahme
  • Das abgerundete Ende des Spatels mit geschwungener Spitze kann als Löffel verwendet werden
  • Das flache Ende des Spatels kann zum Loslösen festgewordener Proben verwendet werden
  • Beide Enden sind 3.5 mm breit
  • Für die Verwendung mit sterilen Anwendungen
  • Geliefert in Standardpackungen mit 1 Spatel
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Autoklavierbar
Glänzend
-196°bis +550 °C
250 mm
Steril
NMR-Spatel
Sterile Anwendungen
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ MNR-Spatel aus 304 Edelstahl > Länge:250mm