Learn More
Fisherbrand™ Versetzte Laborlöffel aus 304 Edelstahl
Beschreibung
- Versetzter Laborlöffel
- Edelstahl 304 spec 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
- Aus feinstem, korrosionsbeständigem 304 Edelstahl
- Der einzigartig geschwungene Löffel, versetzt, ermöglicht den Kontakt mit allen Ecken von Flaschen und Behältern und reduziert somit den Verlust an Proben
- Das andere Ende kann als Schaber verwendet werden, um an harten Proben zu kratzen, oder als Spatel für die Probennahme oder zum Aufnehmen
- Kann im Labor zum Entnehmen von Pulvern, Granulat, Feststoffen und viskosen Flüssigkeiten verwendet werden
Spezifikation
Je 1 | |
Autoklavierbar | |
Glänzend | |
-196°bis +550 °C | |
190 mm |
Steril | |
Abgewinkelter Laborlöffel | |
Für sterile Anwendungen | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Versetzte Laborlöffel aus 304 Edelstahl > Länge:190mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur