Learn More
Nickel Electro™ Versetzte Laborlöffel aus 304 Edelstahl
Nickel Electro™ Edelstahl-Laborlöffel mit großer Reichweite ist ideal für die Rückgewinnung von Pulvern, Granulaten, Feststoffen und viskosen Flüssigkeiten aus Gläsern.
Marke:  Nickel Electro™ 8206
Artikelnummer. 11746617
  • 135.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Edelstahl 304
  • Nicht magnetisch
  • Glänzende Oberfläche
  • Der unverwechselbar gebogene Löffel reicht in alle Ecken von Flaschen und Behältern und reduziert so Probenverluste.
  • Das andere Ende kann als Schaber zum Abkratzen harter Probenmaterialien oder als Spatel für die Probenahme oder das Anheben von Probenmaterial verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Autoklavierbar
Glänzend
-196°bis +550 °C
300 mm
Steril
Abgewinkelter Laborlöffel
Für sterile Anwendungen
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Versetzte Laborlöffel aus 304 Edelstahl > LengthMetric: 300 mm