Learn More
Nickel Electro™ Doppelspatel aus Edelstahl
Dank des besonders hochwertigen, korrosionsbeständigen 304 Edelstahls eignen sich diese Doppelspatel optimal für Laborumgebungen.
Marke: Nickel Electro™ 936700000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese beidseitigen Spatel sind aus dem feinsten korrosionsbeständigen Edelstahl 304 gefertigt und eignen sich ideal für Laborumgebungen.
- Laborspatel, Edelstahl 304 spec 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
- Aus feinstem, korrosionsbeständigem 304 Edelstahl
- Für Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit entwickelt und daher ideal für Arbeitsabläufe im Labor
- Schnell zu reinigen, mit einem ansprechenden, funkelnden Aussehen, wodurch es zum Material der ersten Wahl wird, wenn sterile Oberflächen benötigt werden
- Geliefert in 5er-Standardpackungen
Spezifikation
5 Packungen | |
Autoklavierbar | |
Glänzend | |
-196°bis +550 °C | |
210 mm |
Steril | |
Dppelspatel | |
Sterile Anwendungen | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Doppelspatel aus Edelstahl > Länge:210mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur