Learn More
Sampling Systems™ Schale aus Edelstahl 304
Sampling Systems™ Schüsseln aus Edelstahl 304 sind ideal für hygienische Anwendungen.
Marke:  Sampling Systems™ A534-4000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839691
  • 27.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • 304 Edelstahl
  • Fugenloses Design
  • Polierte Oberfläche
  • Größenauswahl
Spezifikation
Spezifikation
Schüssel
4 l
270 mm
Edelstahl (AISI 304)
130 mm
270 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Schale aus Edelstahl 304 > Kapazität: 4000 ml