Learn More
Sampling Systems™ Schale aus Edelstahl 304
Sampling Systems™ Schüsseln aus Edelstahl 304 sind ideal für hygienische Anwendungen.
Marke: Sampling Systems™ A534-2000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 304 Edelstahl
- Fugenloses Design
- Polierte Oberfläche
- Größenauswahl
Spezifikation
Schüssel | |
2 l | |
220 mm |
Edelstahl (AISI 304) | |
110 mm | |
220 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Schale aus Edelstahl 304 > Kapazität: 2000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur