Learn More
Thermo Scientific™ Nanosphere™ Größenstandards der Serie 3000
Ermitteln Sie mit diesen praktischen Größenstandards die Größen von Bakterien, Viren, Ribosomen und subzellulären Komponenten.
Marke:  Thermo Scientific™ 3350A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11895032
  • 333.00 CHF / 15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Nanosphere Größenstandards der Serie 3000 sind in optimierten Konzentrationen für eine problemlose Dispersion und kolloidale Stabilität erhältlich.
Elektromikroskopkalibrierung
Partikel in Standardgrößen
1.05 g/cm³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
1 % Fest
Polymerpartikel in Wasser
Weiß oder farblos
Polystyrol
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
15 ml
< 3 %
350 nm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer271592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number3350A
Chargennummer256561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number3350A
Chargennummer263394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number3350A
Chargennummer264514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number3350A
Chargennummer274434_1126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number3350A
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nanosphere™ Größenstandards der Serie 3000 > Durchmesser:350 nm ± 6 nm, σ = 5,3 nm, 1,5 % CV