Learn More
Watson-Marlow Pumps 300 Antrieb mit Pumpenkopf
Gehäusepumpen der Baureihe 300. Ein- oder Mehrkanal-Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog-, RS232-Steuerung und präziser Dosierung. Schlauchpumpen der Baureihe 300.
4960.00 CHF - 9170.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp | LCD |
---|---|
Schutzart Gehäuse | IP31 |
Flussrate | 0.81 to 2000 mL/min. |
Umkehrbar | Yes |
Pumpenkopf | 313DW |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15345516
|
Watson-Marlow Pumps
030.3134.3DE |
323S/D |
5170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17873074
|
Watson-Marlow Pumps
030.3144.3DE |
323U/D |
4960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11341152
|
Watson-Marlow Pumps
030.3154.3DE |
323Du/D |
6400.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17803084
|
Watson-Marlow Pumps
030.3184.3DE |
323Dz/D |
9170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Laborpumpen der Baureihe 300 sind Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog- oder RS232-Steuerung. Die Pumpen der Baureihe 323E/D verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutz sowie über eine Folientastatur zur Steuerung der Pumpe und ein digitales LCD zur Anzeige der Drehzahl. Es gibt vier Modelle mit jeweils größerem Funktionsumfang:
- 323E/DDu Pumpen für hohe Fördermengen mit RS232-, automatischer und manueller Steuerung
- 323E/DU und 323E/DU Pumpen mit analoger automatischer und manueller Steuerung
- 323E/DS hochleistungsfähige Pumpen mit manueller Steuerung
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
- 313D und 313D2 Pumpenköpfe mit drei Rollen für Endlosschläuche
- 314D und 314D2 Pumpenköpfe mit vier Rollen für Endlosschläuche
- 314MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit vier Rollen und fünf Kanälen
- 318MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit acht Rollen und fünf Kanälen
- 501RL und 501RL2 Pumpenköpfe für Endlosschläuche
Spezifikation
LCD | |
0.81 to 2000 mL/min. | |
313DW |
IP31 | |
Yes | |
100/120/220/240 V |