Learn More
Watson-Marlow Pumps 300 Antrieb mit Pumpenkopf
Gehäusepumpen der Baureihe 300. Ein- oder Mehrkanal-Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog-, RS232-Steuerung und präziser Dosierung. Schlauchpumpen der Baureihe 300.
Marke:  Watson-Marlow Pumps 030.3184.3DE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17803084
  • 9170.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Laborpumpen der Baureihe 300 sind Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog- oder RS232-Steuerung. Die Pumpen der Baureihe 323E/D verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutz sowie über eine Folientastatur zur Steuerung der Pumpe und ein digitales LCD zur Anzeige der Drehzahl. Es gibt vier Modelle mit jeweils größerem Funktionsumfang:
  • 323E/DDu Pumpen für hohe Fördermengen mit RS232-, automatischer und manueller Steuerung
  • 323E/DU und 323E/DU Pumpen mit analoger automatischer und manueller Steuerung
  • 323E/DS hochleistungsfähige Pumpen mit manueller Steuerung
  • 323E/DE Pumpen mit manueller Steuerung
  • Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
    • 313D und 313D2 Pumpenköpfe mit drei Rollen für Endlosschläuche
    • 314D und 314D2 Pumpenköpfe mit vier Rollen für Endlosschläuche
    • 314MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit vier Rollen und fünf Kanälen
    • 318MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit acht Rollen und fünf Kanälen
    • 501RL und 501RL2 Pumpenköpfe für Endlosschläuche
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Variable Speed
    IP31
    2 to 400 rpm
    323Dz/D
    100/120/220/240 V
    LCD
    0.81 to 2000 mL/min.
    Yes
    313DW